Learn More
2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole-d3, TRC
Artikelnummer. 30333359
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30333359 50 mg 50 Milligramm
30343321 5 mg 5 Milligramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30333359
Marke: Toronto Research Chemicals TRCB69930250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole-d3
CAS 1794892-02-6
Summenformel C11 D3 H13 O2
Menge 50 mg
Synonym 3-(1,1-Dimethylethyl)-4-methoxyphenol, 2-(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxyanisole, 2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole, 2-tert-Butyl-p-hydroxyanisole, 3-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 4-Methoxy-3-(1,1-dimethylethyl)phenol, 4-Methoxy-3-tert-butylphenol, tert-Butyl-3-methoxy-4-phenol
InChI-Formel InChI=1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h5-7,12H,1-4H3/i4D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(O)cc1C(C)(C)C
IUPAC-Name 3-tert-butyl-4-(trideuteriomethoxy)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 183.262
Formelmasse 183.134
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.