missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | 2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole-d3 |
| CAS | 1794892-02-6 |
| Summenformel | C11 D3 H13 O2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 3-(1,1-Dimethylethyl)-4-methoxyphenol, 2-(1,1-Dimethylethyl)-4-hydroxyanisole, 2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole, 2-tert-Butyl-p-hydroxyanisole, 3-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 4-Methoxy-3-(1,1-dimethylethyl)phenol, 4-Methoxy-3-tert-butylphenol, tert-Butyl-3-methoxy-4-phenol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h5-7,12H,1-4H3/i4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(O)cc1C(C)(C)C |
| IUPAC-Name | 3-tert-butyl-4-(trideuteriomethoxy)phenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 183.262 |
| Formelmasse | 183.134 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?