missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromophenol-2,3,5,6-d4, TRC
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromophenol-2,3,5,6-d4 |
| CAS | 152404-44-9 |
| Summenformel | C6 2H4 H Br O |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4-bromo-, 4-Bromophen-2,3,5,6-d4-ol, 4-Bromophenol D4, 4-Bromophenol (ring-D4), 4-Bromo-2,3,5,6-tetradeuteriophenol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5BrO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1O |
| IUPAC-Name | 4-bromo-2,3,5,6-tetradeuteriophenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 177.03 |
| Formelmasse | 175.9775 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur