Learn More
Aldicarb Sulfone, TRC
Artikelnummer. 30312644
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30312644
Marke: Toronto Research Chemicals TRCA51466050MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aldicarb-sulfone
CAS 1646-88-4
Summenformel C7 H14 N2 O4 S
Menge 50 mg
Synonym Propionaldehyde, 2-methyl-2-(methylsulfonyl)-, O-(methylcarbamoyl)oxime (7CI,8CI), Carbamic acid, methyl-, O-[[2-methyl-2-(methylsulfonyl)propylidene]amino] deriv. (8CI), 2-Methyl-2-(methylsulfonyl)propionaldehyde O-(methylcarbamoyl)oxime, Aldicarb sulfone, Aldoxycarb, Standak, Sulfocarb, Temik sulfone, UC 21865, UCES, Yangdimiewei
InChI-Formel InChI=1S/C7H14N2O4S/c1-7(2,14(4,11)12)5-9-13-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)
SMILES CNC(=O)ON=CC(C)(C)S(=O)(=O)C
IUPAC-Name [(2-methyl-2-methylsulfonylpropylidene)amino] N-methylcarbamate
Molekulargewicht (g/mol) 222.26
Formelmasse 222.0674