Learn More
Benzyl-2,3,4,5,6-D5 Alcohol, TRC
Artikelnummer. 30345115
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30345115
Marke: Toronto Research Chemicals TRCB23455850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl-2,3,4,5,6-D5 Alcohol
CAS 68661-10-9
Summenformel C7 D5 H3 O
Menge 50 mg
Synonym Benzene-D5-methanol, Benzene-2,3,4,5,6-D5-methanol, Benzylalcohol D5 (Phenyl D5), Benzene-d5-methanol (9CI), Benzyl-2,3,4,5,6-d5 alcohol (6CI), (2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)methanol, Benzene-2,3,4,5,6-d5-methanol (ACI)
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(CO)c([2H])c1[2H]
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methanol
Molekulargewicht (g/mol) 113.17
Formelmasse 113.0889