missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzyldimethyldodecylammonium-d6 Iodide, TRC
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzyldimethyldodecylammonium-d6 Iodide (Zephirol-d6) |
| Summenformel | C21 D6 H32 N . I |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | N-Dodecyl-N,N-dimethylbenzenemethanaminium Iodide, BenzododeciniumIodide-d6, Benzyldimethyldodecylammonium Iodide-d6, Lauryldimethylbenzylammonium Iodide-d6 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H38N.HI/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i2D3,3D3; |
| SMILES | [I-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CCCCCCCCCCCC)(Cc1ccccc1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | benzyl-dodecyl-bis(trideuteriomethyl)azanium;iodide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 437.475 |
| Formelmasse | 437.243 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur