Learn More
(-)-Cotinine.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30459594
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30459594 50 mg 50 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 30459594
Marke: Lipomed LPMCOT1403HC50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
(-)-Cotinine.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Cotinine Hydrochloride
CAS 486-56-6 (FB)
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (-)-Cotinine Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H12 N2 O . Cl H
Synonym (-)-Cotinine HCl, (5 S)-1-Methyl-5-(3-pyridyl)-pyrrolidin-2-one hydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
IUPAC-Name (5 S)-1-methyl-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-one;hydrochloride
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 212.676
Menge 50 mg
Formelmasse 212.0716 g/mol