Learn More
Doxylamine.succinate, Lipomed
Beschreibung
Doxylamine.succinate
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Doxilamine succinate |
| CAS | 562-10-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Doxilamine succinate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C17 H22 N2 O . C4 H6 O4 |
| Synonym | Doxylamine Hydrogen Succinate, Butanedioic acid, compd. with N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]ethanamine (1:1), Ethanamine, N,N-dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]-, butanedioate (1:1) (9 CI), Alsodorm, Decamium, Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI), Pyridine, 2-[alpha-[2-(dimethylamino)ethoxy]-alpha-methylbenzyl]-, succinate (1:1) (8 CI) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)CCC(=O)O |
| IUPAC-Name | butanedioic acid;N,N-dimethyl-2-(1-phenyl-1-pyridin-2-ylethoxy)ethanamine |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?