missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl-Beta-D-glucuronide, Lipomed

Artikelnummer. 30459394
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30459394 50 mg 50 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30459394

Marke: Lipomed LPMEGL33250

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.

Ethyl-Beta-D-glucuronide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl-beta-D-glucuronide
CAS 17685-04-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethyl-beta-D-glucuronide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H14 O7
Synonym β-D-Glucopyranosiduronic acid, ethyl (9 CI, ACI), Ethyl β-D-glucopyranosiduronic acid (ACI), Glucopyranosiduronic acid, ethyl, β-D- (6 CI, 8 CI), BA 2829, Ethyl glucuronide, Ethyl β-D-glucosiduronic acid, Ethyl β-D-glucuronide
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCO[C@@H]1 O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1 O)C(=O)O
IUPAC-Name (2 S,3 S,4 S,5 R,6 R)-6-ethoxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 222.193
Menge 50 mg
Formelmasse 222.074 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.