Learn More
Iso-LSD, Lipomed
Artikelnummer. 30458623
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30458623
Marke: Lipomed LPMLSD1944FB50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Iso-LSD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iso-LSD (Iso-Lysergic Acid Diethylamide)
CAS 2126-78-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Iso-LSD (Iso-Lysergic Acid Diethylamide)
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C20 H25 N3 O
Synonym Ergoline-8-carboxamide, 9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methyl-, (8α)-, Isolysergamide, N,N-diethyl- (6 CI,7 CI), (8α)-9,10-Didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8-carboxamide, Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline-8-carboxamide deriv., (+)-Isolysergic acid diethylamide, D-Iso-LSD, D-Isolysergic acid diethylamide, D-iso-Lysergic acid N,N-diethylamide, Iso-LSD, Iso-lysergide, Isolysergic acid diethylamide, N,N-Diethylisolysergamide, iso-LSD
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCN(CC)C(=O)[C@@H]1 CN(C)[C@@H]2 Cc3c[nH]c4cccc(C2=C1)c34
IUPAC-Name (6 aR,9 S)-N,N-diethyl-7-methyl-6,6 A,8,9-tetrahydro-4 H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 323.43
Menge 50 mg
Formelmasse 323.1998 g/mol