Learn More
L-[13C5]Xylose, TRC
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-[13C5]Xylose |
| Summenformel | 13C5H10O5 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1 |
| SMILES | O[13C]1[13C@@](O)[13C@](O)[13C@@](O)[13C]O1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 155.1 |