missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Loxapine.succinate, Lipomed

Artikelnummer. 30460169
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 30460169

Marke: Lipomed LPMLOX1881SU50

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.

Loxapine.succinate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Loxapine Succinate
CAS 27833-64-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Loxapine Succinate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C18 H18 Cl N3 O . C4 H6 O4
Synonym Loxapine Succinate, 2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine butanedioate, Succinic acid, compd. with 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, butanedioate, 2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine succinate, CL 71563, Daxolin, Loxapac, Loxitane, Loxitane Capsules
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Oc4ccc(Cl)cc24.OC(=O)CCC(=O)O
IUPAC-Name butanedioic acid;8-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)benzo[b][1,4 ]benzoxazepine
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 445.9
Menge 50 mg
Formelmasse 445.1404 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis