Learn More
Mianserin.HCl, Lipomed
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Beschreibung
Mianserin.HCl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mianserin Hydrochloride |
| CAS | 21535-47-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Mianserin Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C18 H20 N2 . Cl H |
| Synonym | Mianserin Hydrochloride, Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14 b-hexahydro-2-methyl-, hydrochloride (1:1), Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14 b-hexahydro-2-methyl-, monohydrochloride, Athymil, Bolvidon, GB 94, Lantanon, Mianserin hydrochloride, Mianserine hydrochloride, NSC 292267, Norval, Org GB 94, Tetramide, Toluon, Tolvin, Tolvon |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24 |
| IUPAC-Name | 1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine hydrochloride |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mehr anzeigen |