missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
o-Anisidine-d7, TRC
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | o-Anisidine-d7 |
| CAS | 1219803-70-9 |
| Summenformel | C7 2H7 H2 N O |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 2-Methoxy-d3-aniline-d4, 2-Methoxy-d3-aniline-3,4,5,6-d4, 1-Amino-2-(methoxybenzene-d7), o-Anisidine-d7, 2-Methoxyaniline-D7 (methoxy-D3-3,4,5,6-D4), 2-Methoxyaniline-D7 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,8H2,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(OC([2H])([2H])[2H])c(N)c1[2H] |
| IUPAC-Name | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethoxy)aniline |
| Molekulargewicht (g/mol) | 130.2 |
| Formelmasse | 130.1124 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur