missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-(+)-Verapamil-d6 (2S,3S)-2,3-Bis(phenylmethoxy)-butanedioic Acid, TRC

Artikelnummer. 30452967
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30452967

Marke: Toronto Research Chemicals TRCV12500750MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (R)-(+)-Verapamil-d6 (2S,3S)-2,3-Bis(phenylmethoxy)-butanedioic Acid
Summenformel C27H32D6N2O4 • ( C12H10O9)
Menge 50 mg
Synonym (2S,3S)-2,3-Bis(phenylmethoxy)-butanedioic Acid Compound with (αR)-α-[3-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-(1-methylethyl)benzeneacetonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C27H38N2O4.C12H10O9/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;13-9(14)7(8(10(15)16)21-12(18)19)20-11(17)6-4-2-1-3-5-6/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1-5,7-8H,(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t27-;7-,8-/m10/s1/i1D3,2D3;
SMILES O=C(O[C@H](C(O)=O)[C@H](OC(O)=O)C(O)=O)C1=CC=CC=C1.CN(CCC[C@](C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C#N)C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3
IUPAC-Name (R)-5-((3,4-dimethoxyphenethyl)(methyl)amino)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(propan-2-yl-1,1,1,3,3,3-d6)pentanenitrile (2S,3S)-2-(benzoyloxy)-3-(carboxylatooxy)succinate
Molekulargewicht (g/mol) 758.84
Formelmasse 758.35
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt