missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spiro[androsta-1,4-dien-6,2'-oxiran]-3,17-Dion (Mischung von Diastereomeren), TRC

Artikelnummer. 30134687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134687 50 mg 50 Milligramm
30136322 25 mg 25 Milligramm
30004921 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30134687 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68296050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 184972-12-1
Summenformel C20 H24 O3
Molekulargewicht (g/mol) 312.4
Synonym Spiro[androsta-1,4-diene-6,2'-oxirane]-3,17-dione, 6-Spirooxiran-androsta-1,4-diene-3,17-dione
IUPAC-Name (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-Dimethylspiro[7,8,9,11,12,14,15,16-Octahydrocyclopenta[a]Phenanthren-6,2'-Oxiran]-3,17-Dion
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC4(CO4)C5=CC(=O)C=C[C@]35C)[C@@H]1CCC2=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Spiro[androsta-1,4-diene-6,2'-oxirane]-3,17-dione(mixture of diastereomers)
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H24O3/c1-18-7-5-12(21)9-16(18)20(11-23-20)10-13-14-3-4-17(22)19(14,2)8-6-15(13)18/h5,7,9,13-15H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,18+,19-,20?/m0/s1
Formelmasse 312.1725
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.