missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trifluoperazine.2HCl, Lipomed

Artikelnummer. 30458498
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30458498 50 mg 50 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30458498

Marke: Lipomed LPMTFP1885HC50

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.

Trifluoperazine.2HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Trifluoperazine hydrochloride
CAS 440-17-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Trifluoperazine hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C21 H24 F3 N3 S . 2 Cl H
Synonym Trifluoperazine hydrochloride, 10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-10 H-phenothiazine dihydrochloride, 10 H-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:2)10 H-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, dihydrochloride (9 CI), Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, dihydrochloride (6 CI,8 CI), 2-Trifluoromethyl-10-[3-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.Cl.CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC-Name 10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-(trifluoromethyl)phenothiazine;dihydrochloride
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 480.42
Menge 50 mg
Formelmasse 479.1177 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.