Learn More
Triphenylene-d12, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triphenylene-D12 |
| CAS | 17777-56-9 |
| Summenformel | C18 2H12 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Triphenylene-d12 (7CI,8CI,9CI), Triphenylene D12 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H12/c1-2-8-14-13(7-1)15-9-3-4-11-17(15)18-12-6-5-10-16(14)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4c2c1[2H] |
| IUPAC-Name | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriotriphenylene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 240.36 |
| Formelmasse | 240.1692 |