Learn More
Valpromide, Lipomed
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Beschreibung
Valpromide
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Propylpentanamide |
| CAS | 2430-27-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Propylpentanamide |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C8 H17 N O |
| Synonym | 2-Propylpentanamide, Valproic Acid Imp. F (EP), Valproic Acid Impurity F |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CCCC(CCC)C(=O)N |
| IUPAC-Name | 2-propylpentanamide |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mehr anzeigen |