missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Valsartan Methyl Ester, TRC
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Valsartan Methyl Ester |
| CAS | 137863-17-3 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C25 H31 N5 O3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Valsartan Methyl Ester, Valsartan Related Compound E (USP), N-Valeryl-N-{[2'-(1H-tetrazole-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-L-valine methyl ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H31N5O3/c1-5-6-11-22(31)30(23(17(2)3)25(32)33-4)16-18-12-14-19(15-13-18)20-9-7-8-10-21(20)24-26-28-29-27-24/h7-10,12-15,17,23H,5-6,11,16H2,1-4H3,(H,26,27,28,29)/t23-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)OC |
| IUPAC-Name | methyl (2S)-3-methyl-2-[pentanoyl-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]butanoate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 449.55 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur