missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vernolate, TRC

Artikelnummer. 30453056
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30453056

Marke: Toronto Research Chemicals TRCV12870050MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Vernolate
CAS 1929-77-7
Summenformel C10 H21 N O S
Menge 50 mg
Synonym Carbamothioic acid','N,N-dipropyl-','S-propyl ester, Carbamic acid','dipropylthio-','S-propyl ester (6CI,8CI), Carbamothioic acid','dipropyl-','S-propyl ester (9CI), Dipropylthiocarbamic acid S-propyl ester, PPTC, Perbulate, Propyl dipropylthiolcarbamate, R-1607, S-Propyl dipropylthiocarbamate, S-n-Propyl N,N-dipropylthiocarbamate, Vanalate, Vernam, Vernolate
InChI-Formel InChI=1S/C10H21NOS/c1-4-7-11(8-5-2)10(12)13-9-6-3/h4-9H2,1-3H3
SMILES CCCSC(=O)N(CCC)CCC
IUPAC-Name S-propyl N,N-dipropylcarbamothioate
Molekulargewicht (g/mol) 203.34
Formelmasse 203.1344
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt