missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vonoprazan-d4 Fumarate, TRC
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Vonoprazan-d4 Fumarate |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C17H12D4FN3O2S•C4H4O4 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | TAK 438-D4, Takecab-D4, 5-(2-Fluorophenyl)-N-methyl-1-(3-pyridinylsulfonyl)-1H-pyrrole-3-methanamine 2-Butenedioate-D4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H16FN3O2S.C4H4O4/c1-19-10-13-9-17(15-6-2-3-7-16(15)18)21(12-13)24(22,23)14-5-4-8-20-11-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,11-12,19H,10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/i1D3,10D; |
| SMILES | FC1=CC=CC=C1C2=CC(C([H])([2H])NC([2H])([2H])[2H])=CN2S(C3=CC=CN=C3)(=O)=O.OC(/C=C/C(O)=O)=O |
| IUPAC-Name | N-((5-(2-fluorophenyl)-1-(pyridin-3-ylsulfonyl)-1H-pyrrol-3-yl)methyl-d)methan-d3-amine fumarate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 465.49 |
| Formelmasse | 465.13 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur