Learn More
Tungsten Standard: W @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, tr. HF, VHG™
Artikelnummer. 17968679
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17968679
Marke: VHG Labs VHGPWNF50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Tungsten Standard: W @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, tr. HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten
CAS 7440-33-7
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tungsten
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel W
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym W
InChI-Formel InChI=1S/W
SMILES [W]
IUPAC-Name tungsten
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
Menge 50 mL
Formelmasse 183.951 g/mol