missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mapa Professional Trilites 985 Disposable Glove
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
Packungsgröße:
50 Paare
Beschreibung
- Comfort: Optimal thickness delivering maximum tactility with superior durability.
- Durability: Unique triple polymer blend for enhanced comfort and resistance.
- Guaranteed Quality: Silicone free to prevent traces, defects on metal sheet and glass prior to painting.
- Additional Benefits: User traceability on inner boxes and cartons.
- Skin Protection: Protection against chemical splashes.
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 0 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE Category 3 |
| Chlorinated | Yes |
| Anwendungen | Industrial, Laboratory, Healthcare |
| Farbe | Violet |
| Latex Free | No |
| Material | Tripolymer |
| Produkttyp | Disposable Gloves |
| Größe | 7 |
| Dicke (metrisch) | 0.15 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur