Learn More
Mapa Professional Trilites 994 Disposable Glove
Artikelnummer. 30533549
Change view
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
Packungsgröße:
50 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
30533549 7 50 Paare
30533565 6 50 Paare
30533547 8 50 Paare
30533560 9 50 Paare
4 options
Artikelnummer. 30533549
Marke: Mapa Professional 34994007
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Disposable gloves with tripolymer formula for protection against chemical splashes
  • Comfort: Optimal thickness delivering maximum tactility with superior durability.
  • Durability: Unique triple polymer blend for enhanced comfort and resistance.
  • Guaranteed Quality: Silicone free to prevent traces, defects on metal sheet and glass prior to painting.
  • Additional Benefits: User traceability on inner boxes and cartons.
  • Skin Protection: Protection against chemical splashes.
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE Category 3
Chlorinated Yes
Anwendungen Laboratory, Industrial, Healthcare
Farbe Violet
Latex Free No
Material Tripolymer
Produkttyp Disposable Gloves
Größe 7
Dicke (metrisch) 0.15 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES KPT
EN ISO 374-5 Bacteria, Fungi only
Art der Handschuhstulpe Rolled
Grip Design Pebble Embossed
Auskleidungsmaterial Latex, polychloroprene and nitrile
Beständig gegen Chemical Splashes
Länge (metrisch) 25 cm
Produktlinie Trilites 994