missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human SR-BI Fc Chimera Protein

Artikelnummer. 18734898
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18734898

Marke: R&D Systems™ 8114SRB050

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

The Recombinant Human SR-BI Fc Chimera Protein is derived from HEK293. The Recombinant Human SR-BI Fc Chimera Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer CAA80277
Charakterisierung Bioactivity
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
Gen-ID (Entrez) 949
Molekulargewicht 73kDa
Menge 50 μg
Quelle Human embryonic kidney cell,HEK293-derived human SR-BI protein, (N-terminus) Human SR-BI (Pro33-Tyr443) Accession &Num; CAA80277 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin-Konzentration <0.10EU per 1μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias CD36 and LIMPII analogous 1, CD36 antigen, CD36 antigen (collagen type I receptor, thrombospondin receptor)-like 1, CD36L1, CD36L1scavenger receptor class B type 1, CLA1, CLA1 CD36 antigen-like 1, CLA-1 HDLQTL6, Collagen type I receptor, thrombospondin receptor-like 1, HDLQTL6,mgC138242, SCARB1, scavenger receptor class B type III, scavenger receptor class B, member 1, SR-B1, SRB1 scavenger receptor class B member 1, SRBI
Produkttyp Recombinant Protein
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekonstitution Reconstitute at 500μg/mL in PBS.
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie Blue Staining.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt