missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
53BP1 Monoclonal antibody specifically detects 53BP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | 53BP1 |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 6B3E10 |
| Konjugat | PE |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | 53BP1, p202, p53-binding protein 1, p53bp1, TDRD30, TP53-Binding Protein 1, tumor protein 53-binding protein, 1, tumor protein p53 binding protein 1, tumor protein p53-binding protein, 1, tumor suppressor p53-binding protein 1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | 53BP1 Antibody (6B3E10) was made to a partial recombinant human 53BP1 (between residues 500-800) expressed in E. coli [Uniprot: Q12888] |
| Reinigungsverfahren | Ammonium sulfate precipitation |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?