Learn More
53BP1 Antibody, PE, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18570714 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18570714 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18570714
Marke: Novus Biologicals NB100305PE
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
53BP1 Polyclonal antibody specifically detects 53BP1 in Human, Mouse, Rat, Bat, Bovine, Canine, Naked mole-rat samples. It is validated for Flow Cytometry, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen 53BP1
Anwendungen Flow Cytometry, KnockDown
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias 53BP1, p202, p53-binding protein 1, p53bp1, TDRD30, TP53-Binding Protein 1, tumor protein 53-binding protein, 1, tumor protein p53 binding protein 1, tumor protein p53-binding protein, 1, tumor suppressor p53-binding protein 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The epitope recognized by 53BP1 Antibody maps to a region between residues 1925 and the C-terminus (residue 1972) of human 53BP1 (NP_005648.1).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Epigenetics, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7158
Zielspezies Mouse, Rat, Bat, Bovine, Naked mole-rat, Canine
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG