Learn More
58K Golgi Protein Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200058081 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18665437 25 μL 25 Mikroliter
18606167 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18665437
Marke: Novus Biologicals NBP24860125ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
58K Golgi Protein Polyclonal antibody specifically detects 58K Golgi Protein in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen 58K Golgi Protein
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Zusammensetzung PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Gen-Alias formimidoyltransferase cyclodeaminase, formimidoyltransferase-cyclodeaminase, formiminotransferase cyclodeaminase, Formiminotransferase-cyclodeaminase, human formiminotransferase cyclodeaminase, EC 4.3.1.410formiminotransferase-cyclodeaminase, LCHC1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: MSQLVECVPNFSEGKNQEVIDAISGAITQTPGCVLLDVDAGPSTNRTVYTFVGPPECVVEGALNAARVASRLIDMSRHQGEH
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Markers, Golgi Apparatus Markers, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10841
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG