Learn More
(5Alpha)-4,5-Epoxy-3,14-dihydroxy-6-oxo-morphinan-17-carboxaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 17-Formyl-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one |
| CAS | 1007856-83-8 |
| Summenformel | C17 H17 N O5 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 17-Formyl-4,5α-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one, (5α)-4,5-Epoxy-3,14-dihydroxy-6-oxomorphinan-17-carboxaldehyde, Naltrexone Hydrochloride Imp. A (EP) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H17NO5/c19-8-18-6-5-16-13-9-1-2-10(20)14(13)23-15(16)11(21)3-4-17(16,22)12(18)7-9/h1-2,8,12,15,20,22H,3-7H2/t12-,15+,16+,17-/m1/s1 |
| SMILES | Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O)C=O |
| IUPAC-Name | (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-Dihydroxy-7-oxo-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isochinolin-3-carbaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 315.32 |
| Formelmasse | 315.1107 |