missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5alpha-Cholestane-2,2,3,3,4,4-d6, CDN
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
0.01 g
0.05 g
missing translation for 'unitSize'
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | 5 A-Cholestane-2,2,3,3,4,4-d6 |
| CAS | 358731-18-7 |
| Summenformel | C27H42D6 |
| Menge | 0.01 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C27H48/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h19-25 H,6-18H2,1-5H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i6D2,7D2,11D2 |
| SMILES | C[C@@]12 [C@]([C@]3([C@@]([C@]4(C)[C@@](CC3)(C(C(C(C4)([2 H])[2 H])([2 H])[2 H])([2 H])[2 H])[H])(CC1)[H])[H])(CC[C@@]2([C@@H](CCCC(C)C)C)[H])[H] |
| IUPAC-Name | (5 R,8 R,9 S,10 S,13 R,14 S,17 R)-10,13-dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)hexadecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthrene-2,2,3,3,4,4-d6 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 378.72 |
| Formelmasse | 378.41 g/mol |
| Reinheit (%) | 95 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto