Learn More
5alpha-Cholestane-3,3-d2, CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5 alpha-Cholestane-3,3-D2 |
| CAS | 122241-86-5 |
| Summenformel | C27 D2 H46 |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | 5α-Cholestane-3,3-d2 (6 CI), 5α-Cholestane-3,3-D2, 5α-Cholestane-d2 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C27H48/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h19-25 H,6-18H2,1-5H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i6D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])CC[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@H]3 [C@@H]4 CC[C@H]([C@H](C)CCCC(C)C)[C@@]4(C)CC[C@H]23)C1 |
| IUPAC-Name | (5 R,8 R,9 S,10 S,13 R,14 S,17 R)-3,3-dideuterio-10,13-dimethyl-17-[(2 R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 374.6823 |
| Formelmasse | 374.3882 g/mol |
| Mehr anzeigen |