Learn More
5Alpha-Dihydrolevonorgestrel, TRC
Artikelnummer. 30385280
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30385280 10 mg
30374548 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30385280 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44966010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78088-19-4
Summenformel C21 H30 O2
Molekulargewicht (g/mol) 314.46
Synonym 18,19-Dinorpregn-20-yn-3-one, 13-ethyl-17-hydroxy-, (5α,17α)- (9CI), 5α-Dihydrolevonorgestrel, (5α,17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-20-yn-3-one, 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-5α,17α-pregn-20-yn-3-one
IUPAC-Name (5S,8R,9R,10S,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-17-hydroxy-1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES CC[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CCC(=O)C[C@@H]4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5alpha-Dihydrolevonorgestrel
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H30O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,14,16-19,23H,3,5-13H2,1H3/t14-,16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formelmasse 314.2246