Learn More
5b-Androsterone-d4, TRC
Artikelnummer. 30346891
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30346891 10 mg 10 Milligramm
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30346891
Marke: Toronto Research Chemicals TRCA63763210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5beta-Androsterone-d4
CAS 175988-72-4
Summenformel C19 D4 H26 O2
Menge 10 mg
Synonym 5β-Androsterone-d4, (3α,5β)-3-Hydroxyandrostan-17-one-d4, 3α-Hydroxy-5β-androstan-17-one-d4, 3α-Etiocholanolone-d4, 3α-Hydroxy-5β-androstan-17-one-d4, 3α-Hydroxy-5β-androstane-17-one-d4, 5-Isoandrosterone-d4, 5β-Androstan-3α-ol-17-one-d4, 5β-Androstane-3α-ol-17-one-d4, Aetiocholanolone-d4, Etiocholan-3α-ol-17-one-d4, Etiocholanolone-d4, NSC 50908-d4, α-Etiocholanolone-d4
InChI-Formel InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,18+,19+/m1/s1/i7D2,11D2
SMILES [2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CC[C@@H]2C([2H])([2H])[C@@H]1O
IUPAC-Name (3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S)-2,2,4,4-tetradeuterio-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,3,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molekulargewicht (g/mol) 294.46
Formelmasse 294.2497