missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5beta-Androstan-3alpha,17beta-diol-16,16,17-d3, CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5 beta-Androstane-3 alpha,17 beta-diol-16,16,17-D3 |
| Summenformel | C19 D3 H29 O2 |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | (3α,5β,17β)-Androstane-16,16,17-d3-3,17-diol, 5β-Androstane-3α,17β-diol-16,16,17-D3, d3-5β-Androstane-3α,17β-diol, 5β-Androstane-3α,17β-diol-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21 H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1/i6D2,17 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@@H]4 C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]2(C)[C@@]1([2 H])O |
| IUPAC-Name | (3 R,5 R,8 R,9 S,10 S,13 S,14 S,17 S)-16,16,17-trideuterio-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-dodecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 295.4747 |
| Formelmasse | 295.2591 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur