missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5Beta-Cholestan-3-1, TRC

Artikelnummer. 30367030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30367030 100 mg 100 Milligramm
30368615 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30367030 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC431730100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 601-53-6
Summenformel C27H46O
Molekulargewicht (g/mol) 386.65
Synonym (5beta,17beta)-17-Octylandrostan-3-one, 3-Coprostanone, 5beta-Cholestanone, 5beta-Coprostan-3-one, Coprostanone, NSC 119031, beta-Cholestanone
IUPAC-Name (5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5beta-Cholestan-3-one
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-20,22-25H,6-17H2,1-5H3/t19-,20-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.