Learn More
5beta-Pregnan-3,20-dion-2,2,4,4,17alpha,21,21,21-d8, CDN
Artikelnummer. 30324142
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324142 0.01 g 0.01 Gramm
30315651 0.05 g 0.05 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30324142 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND74610.01G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5 beta-Pregnane-3,20-dione-2,2,4,4,17,21,21,21-D8
CAS 2483832-10-4
Summenformel C21 D8 H24 O2
Menge 0.01 g
Synonym Pregnane-3,20-dione-2,2,4,4,17,21,21,21-d8, (5β)- (ACI), (5β)-Pregnane-3,20-dione-2,2,4,4,17,21,21,21-d8 (ACI), 5β-Pregnane-3,20-dione-2,2,4,4,17,21,21,21-D8, 5β-Dihydroprogesterone-2,2,4,4,17,21,21,21-d8, 5β-Pregnan-3,20-dione-2,2,4,4,17α,21,21,21-d8
InChI-Formel InChI=1 S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14,16-19 H,4-12H2,1-3H3/t14-,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1/i1D3,8D2,12D2,17 D
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)[C@@]1([2 H])CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@@H]4 C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])C[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
IUPAC-Name (5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-2,2,4,4,17-Pentadeuterio-10,13-dimethyl-17-(2,2,2-trideuterioacetyl)-5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 324.5269
Formelmasse 324.2904 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 97% Chemical Purity