missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Dichlorobenzene-d4, CDN
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Dichlorobenzene-D4 |
| CAS | 3855-82-1 |
| Summenformel | C6 D4 Cl2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1,4-Dichlorobenzene D4, Benzene-1,2,4,5-d4, 3,6-dichloro-, Benzene-1,2,4,5-d4, dichloro- (6 CI,7 CI), 3,6-Dichlorobenzene-1,2,4,5-d4, 1,4-Dichlorobenzene-d4, 1,4-Dichloroperdeuteriobenzene, Tetradeutero-p-dichlorobenzene, p-Dichlorobenzene-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC-Name | 1,4-dichloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.027 |
| Formelmasse | 149.994 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur