Learn More
1-Bromobutane-d9, CDN
Artikelnummer. 30315151
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30315151
Marke: CDN CDND11725G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromobutane-d9
CAS 98195-36-9
Summenformel C4D9Br
Menge 5 g
Synonym 1-Bromobutane-d9, 1-Butyl Bromide-d9, Butyl Bromide-d9, n-Butyl Bromide-d9, 4-Bromobutane-1,1,1-d9;
InChI-Formel InChI=1 S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
SMILES BrC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 1-bromobutane-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9
Molekulargewicht (g/mol) 146.07
Formelmasse 145.05 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity