Learn More
Benzaldehyde-2,3,4,5,6-d5, CDN
Artikelnummer. 30321577
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30321577 5 g 5 Gramm
30327545 1 g 1 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30321577
Marke: CDN CDND25535G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzaldehyde-d5
CAS 14132-51-5
Summenformel C7 2H5 H O
Menge 5 g
Synonym 2,3,4,5,6-Pentadeuteriobenzaldehyde, Benzaldehyde-2,3,4,5,6-d5, Benzaldehyde-d5
InChI-Formel InChI=1 S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C=O)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzaldehyde
Molekulargewicht (g/mol) 111.15
Formelmasse 111.0732 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 96% Chemical Purity