Learn More
Diiodomethane-d2, CDN
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diiodomethane-D2 |
| CAS | 15729-58-5 |
| Summenformel | C D2 I2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Methane-d2, diiodo- (7 CI, 8 CI, 9 CI), Dideuteriodiiodomethane, Dideuterodiiodomethane, Diiodomethane-d2, Methylene diiodide-d2, Methylene-d2 iodide, Diiodomethane-D2 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/CH2I2/c2-1-3/h1H2/i1D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(I)I |
| IUPAC-Name | dideuterio(diiodo)methane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 269.8478 |
| Formelmasse | 269.8371 g/mol |
| Mehr anzeigen |