Learn More
Formamide-N,N-d2, CDN
Artikelnummer. 30326912
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30326912
Marke: CDN CDND09395G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formamide-N,N-D2
CAS 35645-04-6
Summenformel C D2 H N O
Menge 5 g
Synonym Formamide-N,N-d2 (6 CI, 7 CI, 9 CI), Formamide-N,N-D2, [N-2H2]Formamide, Carbam-d2-aldehyde, Formimidic-d2 acid
InChI-Formel InChI=1 S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i/hD2
SMILES [2 H]N([2 H])C=O
IUPAC-Name N,N-dideuterioformamide
Molekulargewicht (g/mol) 47.0529
Formelmasse 47.034 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity