missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glycerol-1,1,2,3,3-d5, CDN
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glycerol-d5 |
| CAS | 62502-71-0 |
| Summenformel | C3 2H5 H3 O3 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6 H,1-2H2/i1D2,2D2,3 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC-Name | 1,1,2,3,3-pentadeuteriopropane-1,2,3-triol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 97.12 |
| Formelmasse | 97.0787 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur