missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Naphthalene-1-sulfonic Acid (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30006123
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006123 5 g 5 Gramm
30134324 50 g 50 Gramm
30012241 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006123 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN3785005G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 85-47-2
Summenformel C10H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 208.23
Synonym 1-Naphthylsulfonic Acid, 1-Naphthalenesulfonic Acid, 1-Naphthalenesulfonic acid, 1-Naphthylsulfonic acid, 1-Sulfonaphthalene, HT 907, α-Naphthalenesulfonic acid
IUPAC-Name naphthalene-1-sulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)c1cccc2ccccc12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Naphthalene-1-sulfonic Acid (Technical Grade)
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O3S/c11-14(12,13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H,11,12,13)
Formelmasse 208.0194
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.