Learn More
Propionic-2,2-d2 Acid, CDN
Artikelnummer. 30319411
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30319411
Marke: CDN CDND20135G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionic Acid 2,2-D2
CAS 19136-91-5
Summenformel C3 D2 H4 O2
Menge 5 g
Synonym Propanoic-2,2-d2 acid (9 CI), Propionic-2,2-d2 acid (7 CI, 8 CI), α-Dideuteropropanolic acid, Propionic acid D2 (methylene-D2), Propionic acid 2,2-D2
InChI-Formel InChI=1 S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i2D2
SMILES [2 H]C([2 H])(C)C(=O)O
IUPAC-Name 2,2-dideuteriopropanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 76.091
Formelmasse 76.049 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity