Learn More
Vat Orange 3 (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30451785
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30451785 5 g 5 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30451785
Marke: Toronto Research Chemicals TRCV9950385G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vat Orange 3 (Technical Grade)
CAS 4378-61-4
Summenformel C22H8Br2O2
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C22H8Br2O2/c23-15-7-14-19-17-9(15)3-1-5-11(17)21(25)13-8-16(24)10-4-2-6-12(22(14)26)18(10)20(13)19/h1-8H
SMILES Brc1cc2C(=O)c3cccc4c(Br)cc5C(=O)c6cccc1c6c2c5c34
Molekulargewicht (g/mol) 464.11
Formelmasse 461.8891