Learn More
5H-Perfluorpentanosäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046957
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11353856 5 g 5 Gramm
11363856 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11353856
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16960.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 376-72-7 | C5H2F8O2 | 246.056 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 376-72-7
Summenformel C5H2F8O2
Molekulargewicht (g/mol) 246.056
MDL-Nummer MFCD00054690
InChI-Schlüssel VGFKXVSMDOKOJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5h-octafluoropentanoic acid, octafluoropentanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorovaleric acid, 5h-perfluoropentanoic acid, omega-h-oktafluorpentansaeure german, pentanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro, omega-h-oktafluorpentansaeure, 5-h-octafluoropentanoic acid, 4-02-00-00877 beilstein handbook reference
PubChem CID 120227
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorpentansäure
SMILES C(C(C(C(C(=O)O)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5H-Perfluoropentanoic acid
Schmelzpunkt 0 °C
Dichte 1.725
Siedepunkt 165°C to 166°C
Brechungsindex 1.319
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1797233
Formelmasse 246.06
Reinheit (%) 96%