Learn More
Heidolph™ Heizbadflüssigkeit
Artikelnummer. 11711699 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
Artikelnummer. 11711699
Marke: Heidolph™ 5153100000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung mit Heizbädern
Heizbadflüssigkeit bis 170 °C (5 l)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 l
Temperatur (metrisch) 240 °C
Typ Rotationsverdampfer
Spannung 115/230 VAC