Learn More
Semadeni™ 5 l-Flasche mit PE-HD Hahn
Artikelnummer. 10143664
Change view
Click to view available options
:
Kapazität: 5 l
Artikelnummer.
10143664 Kapazität: 5 l
1 options
Artikelnummer. 10143664
Marke: Semadeni™ 1013
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Lagerung, Dosierung, Füllung; Farbe: Naturfarben (durchscheinend)
  • Naturfarben/transparent
  • Quadratisch
  • Hergestellt aus Polyethylen (PE-LD)
  • Besonders platzsparend
  • Mit einem robusten Griff
  • Ventile komplett aus Hartpolyethylen (PE-HD), Anschluss 1/2 in., eingeschraubt, mit Schlauchdüsendurchmesser von 15 mm
  • Halsdurchmesser 63 mm
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1,3 gal.
Kapazität (metrisch) 5 L
Farbe Naturfarben (durchscheinend)
Außendurchmesser (metrisch) Hals 63 mm
Abmessungen (L x B) 180 x 140 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung, Dosierung, Befüllung
Höhe (metrisch) 290 mm
Enthält Kunststoffgriff
Material Polyethylen
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Flasche mit Hahn