Learn More
HUBER 5 l Thermofluid
Artikelnummer. 11587364
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich:
-10 bis +120 °C
-20 bis 195 bis 235 °C
-40 °C bis 165 °C bis 220 °C
-60 bis 115 bis 200 °C
-80 °C bis 100 °C bis 250 °C
-80 bis +55 °C
-90 bis +55 bis 170 °C
20 bis 275 °C
Maximale Temperatur (metrisch):
100 °C, 250 °C
115 °C, 200 °C
120 °C
165 °C, 220 °C
195 °C, 235 °C
275 °C
55 °C
55 °C, 170 °C
Viskosität:
10 mm2/s.
20 mm2/s.
3 mm2/s.
5 mm2/s.
50 mm2/s.
8 mm2/s.
Typ:
Silikonöl
Synthetiköl
Packungsgröße:
5 Liter
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich Maximale Temperatur (metrisch) Viskosität Typ unitSize
11587364 -80 °C bis 100 °C bis 250 °C 100 °C, 250 °C 3 mm2/s. Silikonöl 5 Liter
10775016 -10 bis +120 °C 120 °C 8 mm2/s. Synthetiköl 5 Liter
11517364 -20 bis 195 bis 235 °C 195 °C, 235 °C 20 mm2/s. Silikonöl 5 Liter
11527424 -40 °C bis 165 °C bis 220 °C 165 °C, 220 °C 10 mm2/s. Silikonöl 5 Liter
11547364 -60 bis 115 bis 200 °C 115 °C, 200 °C 5 mm2/s. Silikonöl 5 Liter
11567364 -80 bis +55 °C 55 °C 3 mm2/s. Silikonöl 5 Liter
11517374 -90 bis +55 bis 170 °C 55 °C, 170 °C 3 mm2/s. Silikonöl 5 Liter
11547424 20 bis 275 °C 275 °C 50 mm2/s. Silikonöl 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11587364 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 6275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.00 €
    980.00 € / 5 Liter
    Sparen 210.00 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Empfohlen für zahlreiche Anwendungen in der Temperaturregelung. Huber Kaeltmaschinenbau™ 5L Thermofluid-Öle sorgen für optimale Wärmeübertragung. Die Temperaturspannen variieren von -90° – 275 °C, mit einer Viskosität von 25° im Bereich von 3 bis 50 mm 2 /Sekunde.
  • Thermofluide für viele Temperieraufgaben
  • Anzeige der bestmöglichen thermodynamischen und umwelttechnischen Eigenschaften
  • Ein sicherer und zuverlässiger Betrieb setzt die Einhaltung von Sicherheitsstandards voraus, um optimale Ergebnisse zu erzielen
  • Viele Ausführungen haben eine höhere Maximaltemperatur, wenn sie in einer geschlossenen Unistat™ Anwendung eingesetzt werden
  • Praktische 5 l-Dosen mit Silikon oder Synthetiköl für kleine Lager- oder Arbeitsräume
Spezifikation
Temperaturbereich -80 °C bis 100 °C bis 250 °C
Typ Silikonöl
Menge 5 l
Maximale Temperatur (metrisch) 100 °C, 250 °C
Viskosität 3 mm2/s.