missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(7-Methyloctyl) Ester-D4, TRC
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(7-Methyloctyl) Ester-d4 |
| CAS | 1332965-96-4 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C17 2H4 H20 O4 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(7-methyloctyl) Ester-d4, 7-Methyl-1-Octanol Phthalate-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H24O4/c1-13(2)9-5-3-4-8-12-21-17(20)15-11-7-6-10-14(15)16(18)19/h6-7,10-11,13H,3-5,8-9,12H2,1-2H3,(H,18,19)/i6D,7D,10D,11D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCC(C)C)c(C(=O)O)c1[2H] |
| IUPAC-Name | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(7-methyloctoxycarbonyl)benzoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 296.39 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur